1,4-Anthraquinone ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00573.06
L00573.14
L00573.06EA
789
PLN
L00573.06
L00573.14
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Purity: 94%
CAS No.: 635-12-1
Molecular Formula: C14H8O2
Formula Weight: 208.22
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 1871197
Formuła:
C₁₄H₈O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013724 Numer CAS: 635-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-228-7 |