HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
299430050
299430250
ACRO299430050EA
192
PLN
ACRO299430050
ACRO299430250
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formuła:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00075445 Numer CAS: 94790-37-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in DMF) Clear colorless |
HPLC | ≥97.5 % |