Drukuj
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L13470.03 L13470.06 L13470.14
L13470.03EA 260 PLN
L13470.03 L13470.06 L13470.14
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Purity: 99% CAS No.: 125700-67-6 Molecular Formula: C11H16BF4N5O Formula Weight: 321.08 Melting Point: 195-198° dec. Beilstein Reference: 7066325
Formuła: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077413
Numer CAS: 125700-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 423-040-4