Isosorbide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13989.0B
A13989.18
A13989.30
A13989.0BEA
4210
PLN
A13989.0B
A13989.18
A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Purity: 98%
CAS No.: 652-67-5
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Odour: Odourless
Melting Point: 56-64°
Beilstein Reference: 80510
Merck Reference: 14,5224
Optical Rotation: +45° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00064827
Formuła:
C₆H₁₀O₄ Temp. topnienia: 56…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064827 Numer CAS: 652-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-492-3 Klasyfikacja Merck : 14,5224 |