Drukuj
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17516.14 A17516.22
A17516.14EA 440 PLN
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Purity: 98% CAS No.: 5306-85-4 Molecular Formula: C8H14O4 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.4620 Melting Point: -70° Boiling Point: 93-95°/0.1mm Beilstein Reference: 80854 MDL No.: MFCD00064828
Formuła: C₈H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,165
Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064828
Numer CAS: 5306-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-159-8