Isosorbide dimethyl ether 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
369910250
369911000
ACRO369910250EA
262
PLN
ACRO369910250
ACRO369911000
Isosorbide dimethyl ether 99%
Isosorbide dimethyl ether
Formuła:
C₈H₁₄O₄ MW: 174.20 g/mol Temp. Wrzenia: 93…95 °C (.1hPa) Temp. Zapłonu: 120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064828 Numer CAS: 5306-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-159-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |