Drukuj
Iminostilbene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21323.14 B21323.22 B21323.36
B21323.14EA 696 PLN
B21323.14 B21323.22 B21323.36
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Purity: 97% CAS No.: 256-96-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 197-199° Beilstein Reference: 1343358
Formuła: C₁₄H₁₁N
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005071
Numer CAS: 256-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-970-0