Drukuj
Iminostilbene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
162540100 162541000
ACRO162540100EA 246 PLN
ACRO162540100 ACRO162541000
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formuła: C₁₄H₁₁N
Temp. topnienia: 197…201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005071
Numer CAS: 256-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-970-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 202 °C
GC ≥96.0 %