1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
367160050
367160010
367160250
ACRO367160050EA
353
PLN
ACRO367160050
ACRO367160010
ACRO367160250
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formuła:
C₉H₁₆N₂O₂ Temp. Wrzenia: 140 °C (2mbar) Gęstość: 1,17 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190247 Numer CAS: 63074-07-7 Jednostka: 3267 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |