9-Phenylcarbazole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Phenylcarbazole
H56827.06
H56827.14
H56827.06EA
1380
PLN
H56827.06
H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Purity: 99%
CAS No.: 1150-62-5
Molecular Formula: C18H13N
Formula Weight: 243.30
Melting Point: 95-97°
MDL No.: MFCD00004965
Formuła:
C₁₈H₁₃N Temp. topnienia: 95…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004965 Numer CAS: 1150-62-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-564-2 |