Drukuj
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L09678.03 L09678.06
L09678.03EA 465 PLN
L09678.03 L09678.06
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 767-64-6 Molecular Formula: C6H5N3S Formula Weight: 151.19 Melting Point: 67-69° Beilstein Reference: 3551
Formuła: C₆H₅N₃S
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005810
Numer CAS: 767-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-186-2