3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Ethylbenzo[d]thiazol-3-ium bromide
L08903.09
L08903.18
L08903.09EA
510
PLN
L08903.09
L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 32446-47-2
Molecular Formula: C9H10BrNS
Formula Weight: 244.16
Melting Point: 205-207°
Beilstein Reference: 6250086
Formuła:
C₉H₁₀BrNS MW: 244.16 g/mol Temp. topnienia: 205…207 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051852 Numer CAS: 32446-47-2 |