Drukuj
tlenek cyrkonu (IV) ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, powder -325 Mesh (max. 4% Hf)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Stabilizacja: 10-15% Stabilised with yttria (Y₂O₃)
36272.22 36272.36
36272.22EA 819 PLN
36272.22 36272.36
tlenek cyrkonu (IV) ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, powder -325 Mesh (max. 4% Hf)
tlenek cyrkonu (IV)
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 + 10-15% Y2O3 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00145546
Formuła: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼5000 °C
Temp. topnienia: ∼2700 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2
Klasyfikacja Merck : 14,10180