Drukuj
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297060100 297060010
ACRO297060100EA 784 PLN
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 102…106 °C (,2hPa)
Temp. topnienia: 55…59 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00213364
Numer CAS: 49805-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 421-830-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤2