2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
A16922.AE
A16922.AP
A16922.0F
A16922.AEEA
329
PLN
A16922.AE
A16922.AP
A16922.0F
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in aqueous solution
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
CAS No.: 3811-73-2
Molecular Formula: C5H4NNaOS
Formula Weight: 149.15
Refractive Index: 1.4825
Beilstein Reference: 4026050
Merck Reference: 14,7994
MDL No.: MFCD01941547
Formuła:
C₅H₄NNaOS MW: 149.15 g/mol Gęstość: 1.238 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01941547 Numer CAS: 3811-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-296-5 Klasyfikacja Merck : 14,7994 |