Drukuj
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 1110 PLN
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in aqueous solution
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formuła: C₅H₄NNaOS
MW: 149.15 g/mol
Temp. topnienia: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01941547
Numer CAS: 3811-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-296-5
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %