Drukuj
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
14634.03 14634.09 14634.18
14634.03EA 293 PLN
14634.03 14634.09 14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In:Sn; 62:22:16 wt% Physical Form: Liquid Density: 6.359 Appearance: Silvery white Odour: Odourless UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00144388
Gęstość: 6,359
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144388
Jednostka: 1760
ADR: 8,III