Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44240.03
44240.09
44240.18
44240.03EA
317
PLN
44240.03
44240.09
44240.18
Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Indium gallium alloy (60:40 w%)
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:In; 40:60 wt%
Physical Form: Solid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144387
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144387 Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8 |