Drukuj
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
181230250 181231000
ACRO181230250EA 343 PLN
ACRO181230250 ACRO181231000
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) 96%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formuła: C₇H₁₅N
Temp. Wrzenia: 144 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005996
Numer CAS: 35794-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 252-730-6
Jednostka: 2733
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %