Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-phenylglycidate
B22990.AD
B22990.AK
B22990.ADEA
282
PLN
B22990.AD
B22990.AK
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 90+%
CAS No.: 121-39-1
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 95…97 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 1,102 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00005123 Numer CAS: 121-39-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-467-3 |