Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
332650050
332650500
332652500
ACRO332650050EA
139
PLN
ACRO332650050
ACRO332650500
ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 96 °C (,5 mmHg) Gęstość: 1,12 g/cm³ Temp. Zapłonu: 110 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005123 Numer CAS: 121-39-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-467-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |