Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25284.03
B25284.06
B25284.14
B25284.03EA
277
PLN
B25284.03
B25284.06
B25284.14
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 155640-85-0
Molecular Formula: C10H2CuF12O4.xH2O
Formula Weight: 477.64(anhy)
Melting Point: ca 100°
Boiling Point: 220°
MDL No.: MFCD00151019
Formuła:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O Temp. Wrzenia: 220 °C Temp. topnienia: ∼ 100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151019 Numer CAS: 155640-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-850-1 |