Drukuj
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41870.04 41870.09
41870.04EA 772 PLN
41870.04 41870.09
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00151019
Formuła: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Temp. Wrzenia: 220 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: ∼ 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151019
Numer CAS: 155640-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 238-850-1