Lead(II) acetylacetonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead(II) 2,4-pentanedionate
89858.09
89858.18
89858.09EA
924
PLN
89858.09
89858.18
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
CAS No.: 15282-88-9
Molecular Formula: C10H14O4Pb
Formula Weight: 405.41
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 3467
MDL No.: MFCD00013499
Formuła:
C₁₀H₁₄O₄Pb MW: 405.41 g/mol Temp. topnienia: 141…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013499 Numer CAS: 15282-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 239-323-9 Jednostka: 3467 ADR: 6.1 III |