Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
43993.02 43993.04 43993.09
43993.02EA 531 PLN
43993.02 43993.04 43993.09
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Purity: 99% CAS No.: 14877-41-9 Molecular Formula: C33H57CoO6 Formula Weight: 608.72 Physical Form: Powder Appearance: Green Melting Point: 254-256° Boiling Point: subl. 120°/0.5mm MDL No.: MFCD00233617
Vapor deposition
Formuła: C₃₃H₅₇CoO₆
Temp. Wrzenia: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Temp. topnienia: 254…256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233617
Numer CAS: 14877-41-9