Drukuj
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II), Ni(TMHD)2
40470.03 40470.06 40470.14
40470.03EA 757 PLN
40470.03 40470.06 40470.14
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II)
Purity: 98% CAS No.: 14481-08-4 Molecular Formula: C22H38NiO4 Formula Weight: 425.24 Physical Form: Powder Melting Point: 223-225° Boiling Point: 90-110°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00192348
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Formuła: C₂₂H₃₈NiO₄
MW: 425.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…110 °C (0.1 mmHg) (subl.)
Temp. topnienia: 223…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192348
Numer CAS: 14481-08-4