Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
41359.02
41359.04
41359.09
41359.02EA
564
PLN
41359.02
41359.04
41359.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13986-53-3
Molecular Formula: C22H38CoO4
Formula Weight: 425.46
Physical Form: Powder
Melting Point: 143°
MDL No.: MFCD00233616
Precursor for CVD process
Formuła:
C₂₂H₃₈CoO₄ MW: 425.46 g/mol Temp. topnienia: 143 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00233616 Numer CAS: 13986-53-3 |