Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42028.06
42028.14
42028.06EA
1140
PLN
42028.06
42028.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Purity: 99.99%
CAS No.: 18865-74-2
Molecular Formula: C44H76)8Zr
Formula Weight: 824.30
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 318-320°
Boiling Point: 180°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00145380
MOCVD of zirconium
Formuła:
C₄₄H₇₆O₈Zr Temp. Wrzenia: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.) Temp. topnienia: 318…320 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145380 Numer CAS: 18865-74-2 |