Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV)
41909.06
41909.14
41909.06EA
5560
PLN
41909.06
41909.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Purity: 99.7%
CAS No.: 63370-90-1
Molecular Formula: C44H76HfO8
Formula Weight: 910.5
Physical Form: Powder
Melting Point: 315°
MDL No.: MFCD01863471
Formuła:
C₄₄H₇₆HfO₈ MW: 910.5 g/mol Temp. topnienia: 315 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863471 Numer CAS: 63370-90-1 |