Drukuj
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41279.03 41279.06
41279.03EA 653 PLN
41279.03 41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 14040-05-2 Molecular Formula: C22H38CuO4 Formula Weight: 430.05 Physical Form: Powder Melting Point: 198° Boiling Point: 100°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00058920
Formuła: C₂₂H₃₈CuO₄
Temp. Wrzenia: 100 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Temp. topnienia: 198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058920
Numer CAS: 14040-05-2