Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), Yb(TMHD)3
39581.03
39581.06
39581.03EA
657
PLN
39581.03
39581.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Purity: 99%
CAS No.: 15492-52-1
Molecular Formula: C33H57O6Yb
Formula Weight: 722.86
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00000034
Formuła:
C₃₃H₅₇O₆Yb MW: 722.842 g/mol Temp. topnienia: 167…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000034 Numer CAS: 15492-52-1 |