Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44842.03 44842.06
44842.03EA 850 PLN
44842.03 44842.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 15492-51-0 Molecular Formula: C33H57O6Tb Formula Weight: 708.74 Physical Form: Granular Melting Point: 155-156° MDL No.: MFCD00064752
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Tb
Temp. topnienia: 155…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064752
Numer CAS: 15492-51-0