Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: La(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
36465.03 36465.06
36465.03EA 641 PLN
36465.03 36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Purity: 98% CAS No.: 14319-13-2 Molecular Formula: C33H57LaO6 Formula Weight: 688.72 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 370° dec. MDL No.: MFCD00010466
Formuła: C₃₃H₅₇LaO₆
MW: 688.71 g/mol
Temp. Wrzenia: 370 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010466
Numer CAS: 14319-13-2