Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14486.03
14486.06
14486.03EA
602
PLN
14486.03
14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
CAS No.: 14768-15-1
Molecular Formula: C33H57GdO6
Formula Weight: 707.07
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 167-170°
MDL No.: MFCD00010349
Formuła:
C₃₃H₅₇GdO₆ Temp. topnienia: 167…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010349 Numer CAS: 14768-15-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-834-4 |