Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41589.04
41589.09
41589.04EA
658
PLN
41589.04
41589.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Purity: 99.99%
CAS No.: 36818-89-0
Molecular Formula: C22H38CaO4
Formula Weight: 406.57
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 205°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00064757
Formuła:
C₂₂H₃₈CaO₄ Temp. Wrzenia: 205 °C (0,1 mmHg) (subl.) Temp. topnienia: 202…206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064757 Numer CAS: 36818-89-0 |