Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13793.14
13793.22
13793.36
13793.14EA
457
PLN
13793.14
13793.22
13793.36
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Nickel (silver coated)
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Molecular Formula: Ni:Ag; 85:15 wt%
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091733
Formuła:
Ni Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02091733 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 |