Drukuj
Płytki TLC, warstwy specjalne, podłoże szklane, CHIRALPLATE
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
811057 811055 811056 811058 811059
552-0239EA 2760 PLN
552-0239 552-0237 552-0238 552-0240 552-0241
Płytki TLC, warstwy specjalne, podłoże szklane, CHIRALPLATE
Płytki do TLC
These glass plates with a special layer are used for TLC enantiomer separations (e.g. amino acids, thiazolidine derivatives, dipeptides, lactones, α-hydroxycarboxylic acids).
  • Chiral separation based on ligand exchange
Base material: Reversed phase nano silica
Impregnation: Cu(II) ions and as chiral selector a proline derivative