Drukuj
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60, warstwy niemodyfikowane, ze strefą koncentracji, SILGUR
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
810012 810013 810022 810023 818422 810123 818423 818412 818413
552-0213EA 1240 PLN
552-0213 552-0214 552-0215 552-0216 MANA818422 MANA810123 MANA818423 MANA818412 MANA818413
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60, warstwy niemodyfikowane, ze strefą koncentracji, SILGUR
Płytki do TLC
Unmodified standard silica layers with concentrating zone for TLC.
  • High-quality silica gel with kieselguhr zone
  • Rapid sample application
  • Always regular substance spots
Also after arbitrary application of the substances in the concentrating zone the developed chromatogram shows regular spots for a reliable detection.
Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 to 17 μm.
Kieselguhr: Small surface of low activity.