Drukuj
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką
Dostawca: VITLAB
80408 80409 80410 80411 80412 80413
VITL80408EA 321 PLN
VITL80408 VITL80409 VITL80410 VITL80411 VITL80412 VITL80413
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, półprzezroczysty, z zatyczką uszczelniającą i zakrętką z LDPE.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
Szersze usta do prostego napełniania, idealne również do proszków i materiałów o konsystencji pasty. Z oczami na butelce i zakrętką do uszczelnienia.