Nadtlenek wodoru 30% stabilised, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
2186-01EA
1170
PLN
2186-01
2186-09
2186-R
Nadtlenek wodoru 30% stabilised, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nadtlenek wodoru
These acids are tested for common trace metals.
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ? 0 °C Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 30.0 - 32.0 % |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | Max. 10 |
Assay (H₂O₂) | 30.0 - 32.0 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤0.0020 % |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0006 |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Nitrate (NO₃) | ≤2 ppm |
Phosphate (PO₄) | ≤2 ppm |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤5 ppm |
Ammonium (NH₄) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤50 ppb |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤100.0 ppb |
Heavy Metals (as Pb) | ≤1000.0 ppb |
Trace Impurities - Lead (Pb) | ≤100 ppb |
Trace Impurities - Nickel (Ni) | ≤50 ppb |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |