Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, LDPE, z zakrętkami
Dostawca: VITLAB
94589 94689 94989 95089 95189
VITL94589EA 240 PLN
VITL94589 VITL94689 VITL94989 VITL95089 VITL95189
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, LDPE, z zakrętkami
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, półprzezroczysty, z zakrętką z PP.
  • Elastyczny materiał o dobrej sprężystości
  • Bezpieczne przechowywanie żywności
  • Zgodność z FDA
Z wysokimi ramionami.