Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, PP
Dostawca: VITLAB
676891 675891
VITL676891EA 94.2 PLN
VITL676891 VITL675891
Kolby miarowe, klasa B, PP
Kolby Kolby miarowe
PP, wysoce transparentny, z nakrętką PP.
  • Ze znacznikiem pierścienia indywidualnie skalibrowanym „na wlew”
  • Naprężenie termiczne do 60 ° C nie przekracza na stałe limitu tolerancji
  • Aby zachować oznaczenia. zalecane jest czyszczenie w temperaturze nie wyższej niż 60 ° C
Klasa B w nawiązaniu do DIN EN ISO 1042