Drukuj
System roztwarzania, behrotest®
Dostawca: BEHR
B00218448 B00218430 B00218446
BEHRB00218448EA 13600 PLN
BEHRB00218448 BEHRB00218430 BEHRB00218446
System roztwarzania, behrotest®
Systemy do mineralizacji Stacje mineralizacji
Digestion apparatus for crude fibre or hydrolysis.
Dodatkowe informacje: Includes serial heating unit with individually adjustable heating places, cooling water distribution with condenser rack and hoses, beakers (600 ml), cold fingers.