Drukuj
Wielokrotne lub pojedyncze segmenty kuwet
Dostawca: KARTELL
1500 1501
KART1500EA 3940 PLN
KART1500 KART1501
Wielokrotne lub pojedyncze segmenty kuwet
Kuwety Kuwety specjalistyczne
These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Sposób pakowania: In cases of bulk segments (450) or 30 pre-racked segments (15).