Drukuj
VWR®, krioboxy do zamrażarek niskotemperaturowych
Dostawca: VWR
VWR®
479-2214EA 53.9 PLN
479-2214 VWRU97014-322 VWRU82007-158 478-0248
VWR®, krioboxy do zamrażarek niskotemperaturowych
Pudełka Kriopudełka
Kriopudełka , mocne, wodoodporne, z pokrywkami do przechowywania próbek.
Do stosowania w zamrażarkach niskotemperaturowych.
Informacje do zamówienia: Wkłady do kriopudełek dostępne oddzielnie.