Drukuj
Rękawy do filtracji próżniowej
Dostawca: Kartell
KART420EA 228 PLN
KART420
Rękawy do filtracji próżniowej
Podstawki Opaski uciskowe
Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.