Drukuj
Korki do butelek na próbki, BEHROTEST®
Dostawca: BEHR
B00168598 B00168597
719-1313EA 161 PLN
719-1313 719-1311
Korki do butelek na próbki, BEHROTEST®
Korki Korki szklane
Te szklane korki mogą zostać wykorzystane zamiast ukośnie ściętych korków DIN/DEV Są łatwe w użyciu ze względu na brak łatwo uszkadzających się krawędzi.
  • Brak tworzenia się pęcherzyków poniżej końcówki korka po włożeniu korka do ciekłej próbki.
  • Mniejsze ryzyko uszkodzenia lub ułamania niż przy pustych korkach