Drukuj
VWR® Stepper Pro, Dozownik seryjny
Dostawca: VWR
VWR®
613-2169EA 1490 PLN
613-2169
VWR® Stepper Pro, Dozownik seryjny
Pipety Dozowniki seryjne
Dozownik jest przeznaczony do dozowania zanieczyszczonych oraz lotnych płynów. Wyjątkowe połączenie dozownika z końcówkami z tłokiem pozwala uniknąć przedostania się aerozoli do dozownika. Gwarantuje to długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.
  • Możliwość stosowania 12 rozmiarów końcówek, ustawienia 10 objętości, 120 różnych kombinacji