Drukuj
Ko?cówka pręta mieszającego
Dostawca: SciLabware
588-93 588-95 588-98
BIBB588-93EA 481 PLN
BIBB588-93 BIBB588-95 BIBB588-98
Ko?cówka pręta mieszającego
Mieszadła Ostrza do mieszadeł
A range of PTFE coated stirrer heads designed to screw into the threads on SVL® glass stirrer shafts.
  • Head simply screws into the end of the shaft
  • Anchor and helix types have a PTFE coated metal core
Uwaga: Stirrers must be rotated in a clockwise direction to prevent unscrewing of the thread.