Drukuj
Monitory Analizy Aerozoli
Dostawca: MILLIPORE
AP1002500 MAWP025A0 MAWP025AC
MILYAP1002500EA 223 PLN
MILYAP1002500 MILYMAWP025A0 MILYMAWP025AC
Monitory Analizy Aerozoli
Filtry Filtry kasetowe
Monitor PS służy do pobierania próbek i analizy cząsteczek. Monitor PP jest używany do analiz mikroskopowych cząstek i zbierania próbek do HPLC i UV.
Membrana: mieszane estry celulozy z podkładką z celulozy; mieszkaniowy: PS lub PP wypełniony węglem